Learn More
Thermo Scientific™ DNase I-Lösung (1 Einheit/μl), RNase-frei
Spalten und degradieren Sie unerwünschte ein- und doppelsträngige DNA
Marke:  Thermo Scientific™ 89836
82.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15198325
  • 95.50 € / 1000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Zelllyseenzyme
Flüssig
1000 Einheiten
Aufbewahrung bei -20 °C
DNase
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2814453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number89836
Chargennummer2809920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number89836
Chargennummer2837388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number89836
Chargennummer2837344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number89836
Chargennummer2837364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number89836
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DNase I-Lösung (1 Einheit/μl), RNase-frei > RNase-frei; 1000 Einheiten