Learn More
Fisherbrand™ Becher in niedriger Form
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Bechergläser mit breiter Form sind mit einer Messskala versehen und mit einer Vielzahl an Fassungsvermögen erhältlich
Marke: Fisherbrand™ SPFS64000-400
47.07 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Bechergläser mit breiter Form sind mit einer Messskala versehen und mit einer Vielzahl an Fassungsvermögen erhältlich
Fisherbrand™ Becher aus Borosilikatglas. Flache Form mit Ausguss und Skala ISO 3819 DIN 12331.
Spezifikation
Durchscheinend | |
400 ml | |
Matt | |
Ausguss | |
Becher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Niedrig |
80 mm | |
Borosilikatglas (Typ 1) | |
110 mm | |
10/Packung | |
Ja | |
Weiße Skala mit Graduierung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen