Learn More
Desoxyribonuklease I, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10mg
0,1g
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
MDL-Nummer | MFCD00130918 |
SMILES | * |
IUPAC-Name | Deoxyribonuclease |
Molekulargewicht (g/mol) | 0.00 |
Menge | 10mg |
Produkttyp | Desoxyribonuklease I |
Form | Pulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Desoxyribonuklease I, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur