Learn More
Texwipe™ Micro CleanFoam™ ESD-Tupfer
Dort anwenden, wo ESD ein Problem darstellen kann
Marke: Texwipe™ TX757E
139.25 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Texwipe™'s ESD Tupfer-Serie verfügt über einen Stat-Rite™ Griff, ein patentiertes, inhärent ableitfähiges Polymer, für einen sauberen ESD-Schutz, ohne dass Partikel in den Prozess oder die Umgebung eingebracht werden.
- Vollständige thermische Bindungskonstruktion verhindert die Kontamination durch Klebstoff
- Leitet Ladungen in weniger als zwei Sekunden ab, wenn sie mit einem Lösungsmittel oder einer Lösung verwendet werden
- Keine blühenden Kohlenstoffpartikel, Metalle oder ionischen antistatischen Verunreinigungen
- Flexible Spitze, kompakter, transparenter Griff
- Material: 100 ppi Polyurethanschaum
- Kopflänge: 10 mm (0.39 in.)
- Kopfbreite: 3.8 mm (0.15 in.)
- Kopfdicke: 3.4 mm (0.13 in.)
- Gesamtlänge: 90.7 mm (3.57 in.)
Leiterplatte, Display und Elektronikbaugruppe; Festplatte; Medizinprodukt; Mikroelektronik; Optik; Halbleiter
Bestellinformation
Verpackt in antistatischem Beutel
Spezifikation
Flexible Spitze, kompakter Griff | |
3.571 Zoll | |
Durchscheinend | |
3 mm | |
3.177 Zoll | |
100 ppi Polyurethanschaum | |
10 mm | |
0.189 Zoll | |
Transplex |
0.118 Zoll | |
Ideal für die Reinigung sehr kleiner Bereiche und bei einem sehr geringen Gehalt an nichtflüchtigen Rückständen, bei denen ESD ein Problem darstellen kann | |
Tupfer | |
90.7 mm | |
80.7 mm | |
0.394 Zoll | |
7 mm | |
Thermisch | |
100 ppi CleanFoam™ Polyurethanschaum |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02