Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Trockenwischer, ISO-Klasse 6/7
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Marke:  Texwipe™ TX604
628.90 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15624987
  • 662.00 € / 12000 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Kostengünstige Allzweck-Vlies-Wischtücher aus einer Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester vereinen die Saugfähigkeit natürlicher Fasern mit der Reinheit und Festigkeit synthetischer Fasern.
  • Bei der Wasserstrahlverfestigung werden Fasern mit Wasserstrahlen gemischt, wodurch chemische Bindemittel überflüssig werden
  • Hervorragende bidirektionale Festigkeit und sehr geringe Freisetzung extrahierbarer Lösungsmittel
  • Bieten hervorragende Nass- und Trockenfestigkeit, Lösungsmittelverträglichkeit und Säurebeständigkeit
  • Zerkratzen oder scheuern keine empfindlichen Präzisionsbauteile
Bestellinformation
Erhältlich als Trocken-Wischtücher oder als CleanPak™, getränkt mit 70 % Isopropylalkohol. Basisgewicht: 67 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
TechniCloth™ Trockenwischtücher
10,2 cm
10,16 cm
Autoklavierbar
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Entwickelt für allgemeine Wischzwecke, bei denen Wirtschaftlichkeit und Sauberkeit von entscheidender Bedeutung sind, ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Saugfähigkeit und geringe extrahierbare Stoffe im Vordergrund stehen
4 in.
4 in.
Polyester-Zellulose
69
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
Name des Produkts
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Trockenwischer, ISO-Klasse 6/7 > 4 X 4 in.