Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Trockenwischer, ISO-Klasse 6/7
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
38.18 € - 662.00 €
Spezifikation
Produkttyp | TechniCloth™ Trockenwischtücher |
---|---|
Material | Polyester-Zellulose |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Flächengewicht | 69 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15634987
|
Texwipe™
TX606 |
6 x 6 in. (15,24 x 15,24 cm) |
466.00 €
6000 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15654987
|
Texwipe™
TX612 |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) |
468.00 €
1500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15624987
|
Texwipe™
TX604 |
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) |
662.00 €
12000 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15644987
|
Texwipe™
TX609 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
495.00 €
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||||
11515345
|
Texwipe™
TX609 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | N/A | ||||||
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Kostengünstige Allzweck-Vlies-Wischtücher aus einer Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester vereinen die Saugfähigkeit natürlicher Fasern mit der Reinheit und Festigkeit synthetischer Fasern.
- Bei der Wasserstrahlverfestigung werden Fasern mit Wasserstrahlen gemischt, wodurch chemische Bindemittel überflüssig werden
- Hervorragende bidirektionale Festigkeit und sehr geringe Freisetzung extrahierbarer Lösungsmittel
- Bieten hervorragende Nass- und Trockenfestigkeit, Lösungsmittelverträglichkeit und Säurebeständigkeit
- Zerkratzen oder scheuern keine empfindlichen Präzisionsbauteile
Bestellinformation
Erhältlich als Trocken-Wischtücher oder als CleanPak™, getränkt mit 70 % Isopropylalkohol. Basisgewicht: 67 g/m2.
Spezifikation
TechniCloth™ Trockenwischtücher | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
Polyester-Zellulose | |
69 | |
Entwickelt für allgemeine Wischzwecke, bei denen Wirtschaftlichkeit und Sauberkeit von entscheidender Bedeutung sind, ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Saugfähigkeit und geringe extrahierbare Stoffe im Vordergrund stehen |