Learn More
Labconco™ FreeZone™ Hordentrockner, Isolationsventil, 230 V-Modelle
Für die Lyophilisierung mittlerer bis großer Probenmengen konzipiert. Labconco™ FreeZone™ Mehrfach-Tablett-Trockner mit Absperrventil, 230 V, zeichnen sich durch Optionen für den Einbau von 6er-Anschlussblöcken und Absperrventilen aus. Sie sind mit drei beheizten Einlegeböden und Temperatursonden für die Überwachung der Probentemperatur ausgestattet.
Marke: Labconco™ 780601230
Beinhaltet: 3 Einlegeböden, Trennventil
Benötigt : Gefriertrockner, Vakuumpumpe
Beschreibung
- Die präzise Steuerung und Programmflexibilität gewährleisten ein gleichbleibendes Leistungsverhalten
- Drei beheizte Einlegeböden (12,7 x 16,6 Zoll) mit Sensoren für die Überwachung der Probentemperatur verfügen über 632 Quadratzoll Ablagefläche
- 2 zusätzliche Einlegeböden (separat erhältlich) können hinzugefügt werden
- Jeder Einlegeboden kann bis &plus60 °C aufgeheizt werden
- Ein Mikroprozessor hält die Systemtemperatur innerhalb von 3 °C vom Sollwert
- Durchsichtige Tür aus Acryl für gute Sicht auf die Einlegeböden
- Lyo-Works™ OS ermöglicht flexible Programmierung und Steuerung durch die Echtzeitanzeige der Parameter von Gefriertrockner und Tabletttrockner auf dem vollfarbigen 5 in.-Touchscreen, der an FreeZone 6, 12 oder 18L Gefriertrockner anschließbar ist (separat erhältlich)
- Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
- Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
- Die Proben müssen vorgefroren werden
- Mögliche Optionen: Die Tabletttrockenkammer mit 6 Plätzen verfügt über 1/2 oder 3/4 in.-Kolbenadapter für die Gefriertrocknung und ein eingebautes Absperrventil, das den Hordentrockner vom Gefriertrockner trennt, um die für die Wiederherstellung des Arbeitsvakuums erforderliche Zeit zu verkürzen und Mittel zur Bestimmung des Endpunkts bereitzustellen
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Hordentrockner | |
Bis zu 60 °C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
21,5 in. | |
32,2 in. | |
27,1 in. | |
4 A | |
230 V | |
256 lb. |
5 | |
Stahl | |
3 Einlegeböden, Trennventil | |
54,6 cm | |
82,2 cm | |
68,8 cm | |
Schuko | |
50/60 Hz | |
116,11 kg |