Learn More
Texwipe™ Reinraum-Spiralnotizbücher
Zur Aufzeichnung von Notizen und Daten
Marque: Texwipe™ TX5741
236.06 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Weiße, nach College-Art geordnete TexWrite™ 22-Reinraumbindung mit geringer Partikel- und Faserbildung
- 100 beschreibbare Seiten (50 Blatt) mit Spiralbindung
- Chemikalienbeständige Abdeckung aus Polyethylen hoher Dichte
- IPA-beständige, natriumarme Tinten und geringe ionische Verunreinigung
- Vollständig drehbare und flachliegende Seiten für die Verwendung in Reinraumumgebungen
- Autoklavieren nicht empfohlen.
- Keine natürlichen Latexbindemittel
Spécification
Papier ohne Latex | |
HDPE | |
5,5 in. | |
8,5 in. | |
Für Dokumentationsnotizbücher, Aufzeichnungen, Datenübertragung und Notizen | |
22 lbs. |
Weiß | |
5,5 x 8,5 in. | |
140 mm | |
216 mm | |
Reinraum-Spiralnotizbuch | |
9,97 kg |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
7Minuten
38Sekunden
49Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Texwipe™ Reinraum-Spiralnotizbücher > College-Lineatur, 22 lb., 5.5 x 8.5 Zoll
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu