Learn More
Fisherbrand™ Vortexmischer
Hervorragende Flexibilität und Vielseitigkeit sowie stabiles Mischen bei hohen Drehzahlen. Fisherbrand™ ZX3 Vortexmischer lassen sich ganz einfach an viele Plattformen und Zubehörteile anschließen und mit einfachem Druck befestigen.
Marke: Fisherbrand™ F202A0176FI
208.27 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Universeller Betrieb:- Betrieb bei verschiedenen Drehzahlen, elektronisch bis zu 3000 U/min gesteuert
- Automatischer Start im Touch-Modus oder Dauerbetrieb
- Große Auswahl an Zubehör passend für Röhrchen, Platten und Kolben
- Modell mit Universalspannung/-frequenz
- Zubehör wird durch einfaches Drücken verbunden
- Optimale Beständigkeit gegen Chemikalien durch das Gehäuse aus Technopolymer
- Ausgezeichnete Stabilität durch Zinklegierungsbasis
- Große, rutschfeste Gummifüße für den Verbleib in der gewünschte Position
- IP 42-Schutz gegen Partikel und Flüssigkeiten
Spezifikation
4,2 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 15 W | |
15 W | |
50/60 Hz | |
165 mm | |
150 mm | |
ZX3 | |
Touch, Dauerbetrieb |
0 bis 3.000 U/min | |
100/240 V | |
Vortexschüttler | |
Zinklegierung, Technopolymer | |
130 mm | |
2.7 kg | |
IP 42 |
Videos
-
Fisherbrand Mixers APRIL DE
-
Fisherbrand Mixers APRIL EN
-
Fisherbrand Mixers March DE
-
Fisherbrand Mixers March
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30