Learn More
tert-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl methyl ether |
Schmelzpunkt | -110.0°C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Weiß bis gelb |
Dichte | 0.7404g/mL |
Siedepunkt | 54.0°C to 56.0°C |
Menge | 250 mL |
Flammpunkt | −28°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464996 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0459084 | Analysenzertifikat | 05/01/2024 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0454615 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0450714 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250 |
A0395681 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 177040025,177042500,177040010,177040100,177040250 |
Sicherheit und Handhabung
- tert-Butyl methyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
49Stunden
14Minuten
44Sekunden
26Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%