Learn More
tert-Butylmethylether, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl methyl ether |
| Schmelzpunkt | -110.0°C |
| Extinktion | (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.009 max. at 280nm, 0.097 max. at 255nm, 0.301 max. at 240nm |
| Farbe | Farblos |
| Azidität | 0.0005 meq/g max. |
| Alkalinität | 0.0002 meq/g max. |
| Dichte | 0.7404g/mL |
| Siedepunkt | 54.0°C to 56.0°C |
| Menge | 1 L |
| Flammpunkt | −28°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl methyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.