Learn More
Toluol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Beschreibung
C7H8, CAS-Nummer 108-88-3, Monomethylbenzol, Phenylmethan, Methylbenzol, Methyl, Methacid, Antisal 1a, Tolu-sol, Toluen, Toluol, 2,5 l, 111 °C, CHEBI:17578, farblos, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, Toluen, –95 °C, 8512, 92.141, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -95°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 111°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 29mbar at 20°C |
Viskosität | 0.6 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 92.14g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Toluene
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Toluol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur