Learn More
Tetrahydrofuran, 99.9 %, ExtraPure, wasserfrei, mit BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10479973
Tetrahydrofuran, 99.9 %, ExtraPure, wasserfrei, mit BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479973
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10479973
Marke: Thermo Scientific Acros 181500025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tetrahydrofuran, > –99,85 %, C4H8O, CAS-Nummer-109-99-9, 128-37-0, Tetraidrofurano, Furanidin, Tetrahydrofuranne, Butylenoxid, Tetrahydrofuran, Furan, Tetrahydrohydro, Oxacyclopentan, Hydrofuran, 1,4-Epoxybutan, Tetramethylenoxid, 1 l, 99,9 %, 17, 10, CHEBI:26911, unbestimmt, 0,8800 g/ml
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9, 128-37-0
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Namenshinweis Anhydrous, Stabilized
Dichte 0.8800g/mL
Menge 2.5 L
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Beilstein 17, 10
Wasser 0.006% max. (Coulometric)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Merck Index 15, 9356
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥99.85%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
ChargennummerA0456852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Chargennummer2523546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Chargennummer2411902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Chargennummer2405221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuranne, 2, 6-Di-tert-butyl-p-crésol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, 99.9 %, ExtraPure, wasserfrei, mit BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >