Learn More
Methyl-Tert-Butylether, für HPLC, Fisher Chemical
C5H12O, CAS-Nummer-1634-04-4, mtbe, Methyltert-Butylether, Methylt-Butylether, 2-Methyl-2-Methoxypropan, Methyl-tert-Butylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-Methyl, Methyl-t-Butylether, tert-Butylmethylether, t-Butylmethylether, 2,5 l, 54 Grad C, CHEBI:27642, farblos
Marke:  Fisher Chemical M/4496/17
161.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10273960
  • 199.00 € / 2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
C5H12O, CAS-Nummer-1634-04-4, MTBE, Methyltert-Butylether, Methyl t-Butylether, 2-Methyl-2-Methoxypropan, Methyl-tert-Butylether, Methyl-tertiärer-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, Methyl-t-Butylether, tert-Butyl-methylether, t-butyl-methylether, 2,5 l, 54 °C, CHEBI:27642, Farblos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1634-04-4
Farblos
Bernsteinfarbene Glasflasche
8812
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CC(C)(C)OC
88.15
CHEBI:27642
268mbar at 20°C
-110 °C
54°C
C5H12O
2.5 L
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
2-Methoxy-2-Methylpropan
15413
88.15g/mol
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog NumberM/4496/25RSS,M/4496/17X,M/4496/10RSS,M/4496/17,M/4496/17Z,M/4496/30RSS
Name des Produkts
Methyl-Tert-Butylether, für HPLC, Fisher Chemical > 2.5 l, Flasche aus Braunglas