Learn More
Methyl-Tert-Butylether, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10263960 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10263960
Marke: Fisher Chemical M/4494/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C5H12O, CAS-Nummer 1634-04-4, Methyl-t-Butylether, 2-Methyl-2-Methoxypropan, Methyl-tert-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-Methyl, Methyl-t-Butylether, mtbe, Methyl tertiär-Butylether, Methyl-tert-Butylether, tert-butylmethylether, t-butylmethylether, 5L, 54 °C, CHEBI:27642, farblos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer 8812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC
Spezifikation
Schmelzpunkt -110°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 54°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 88.15g/mol
Dampfdruck 268mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.