Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 7 mm Diameter, Level 3 High Performance Applications
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 7 mm Diameter, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P336
624.57 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate+ 96-Well Round U-Bottom 7 mm Diameter Mid-well Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate+ glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Höhere Stabilität organischer Lösungsmittel
Proben, die sich normalerweise nur in Glasfläschchen handhaben lassen, können nun auch in durchsatzstarken Well-Platten gehandhabt werden.
Weniger Adsorption kritischer Verbindungen an der Kavitätswand
Adsorption an Kavitätswänden ist der Hauptgrund für nicht reproduzierbare Ergebnisse in der Bioanalyse. Da die Wandpolarität in WebSeal Plate+ Mikrotiterplatten invertiert ist, reduziert sich das Adsorptionsrisiko deutlich.
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringeres Risiko für Probenverlust.
Spezifikation
No Barcode | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Unsteril | |
1200 μl | |
10 Plates | |
41,5 mm | |
Mid-well |
Specification Certified | |
SureSTART WebSeal Level 3 | |
Polypropylen | |
1000 μl | |
Glass-coated | |
Rund | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |