Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ PED6 (N-((6-(2,4-Dinitrophenyl)amino)hexanoyl)-2-(4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Pentanoyl)-1-Hexadecanoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamin, Triethylammoniumsalz)
PED6-markiertes Phospholipid
Marke: Invitrogen™ D23739
489.44 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Molecular Probes Phospholipase-Substrate sind farbstoffmarkierte Phospholipide, die zur Überwachung der Phospholipase A (PLA)-Aktivität in gereinigten Enzympräparaten, Zelllysaten und lebenden Zellen verwendet werden.
- Markierung (Ex/Em): PED6
- Spezifität: PLA2 (Dieses Substrat wird von PLA gespalten1, aber diese Reaktion trennt nicht den Fluorophor vom Quencher)
- Spaltprodukt: BODIPY™ FL C5
- Lyophilisiertes Produkt kann zur Verwendung in DMSO gelöst werden
- Fluoreszenz wird entweder in Mikrotiterplatten-Assays oder mit Durchflusszytometrie gemessen
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 mg | |
Andere Markierungen oder Farbstoffe | |
Raumtemperatur |
Phospholipids | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |