Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Mit seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
29.55 € - 71.40 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylenharz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation |
Reinigungsnachweise | ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) |
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Art der Kappe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Kapazität (metrisch) | Art der Kappe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16614012
![]() |
Labcon
3022-800-000-9 |
Naturfarben | 0,5 ml | Mit befestigten Verschlüssen |
48.95 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
16624002
![]() |
Labcon
3012-870-000-9 |
Durchsichtig | 1,5 ml | Extra große befestigte Verschlusskappen |
32.40 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
16644012
![]() |
Labcon
3034-335-000-9 |
Naturfarben | 1,7 mL | Mit befestigten Verschlüssen |
71.40 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16654012
![]() |
Labcon
3046-870-000-9 |
Naturfarben | 2,0 ml | Mit befestigten Verschlüssen |
29.55 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16664012
![]() |
Labcon
3046-879-000-9 |
Divers | 2,0 mL | Mit befestigten Verschlüssen |
63.40 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17416763
|
Labcon
3012-872-000-9 |
Gelb | 1,5 ml | Schnappverschluss |
40.20 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17426763
|
Labcon
3012-873-000-9 |
Orange | 1,5 ml | Schnappverschluss |
40.20 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17436763
|
Labcon
3012-874-000-9 |
Rot | 1,5 ml | Schnappverschluss |
40.20 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17446763
|
Labcon
3012-876-000-9 |
Violett | 1,5 ml | Schnappverschluss |
40.20 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17456763
|
Labcon
3012-877-000-9 |
Blau | 1,5 ml | Schnappverschluss |
55.05 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17466763
|
Labcon
3012-878-000-9 |
Grün | 1,5 ml | Schnappverschluss |
40.20 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17476763
|
Labcon
3012-879-000-9 |
Divers | 1,5 ml | Schnappverschluss |
42.45 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17486763
|
Labcon
3046-871-000-9 |
Bernsteinfarbig | 2 ml | Schnappverschluss |
62.15 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17496763
|
Labcon
3046-872-000-9 |
Gelb | 2 ml | Schnappverschluss |
62.15 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17406773
|
Labcon
3046-873-000-9 |
Orange | 2 ml | Schnappverschluss |
62.15 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17416773
|
Labcon
3046-874-000-9 |
Rot | 2 ml | Schnappverschluss |
62.15 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17426773
|
Labcon
3046-876-000-9 |
Violett | 2 ml | Schnappverschluss |
62.15 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17436773
|
Labcon
3046-877-000-9 |
Blau | 2 ml | Schnappverschluss |
62.15 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17446773
|
Labcon
3046-878-000-9 |
Grün | 2 ml | Schnappverschluss |
62.15 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hohe Zentrifugation
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Polypropylenharz | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) |
Autoklavierbar | |
Zentrifugation | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen