Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Mit seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
Marke: Labcon 3046-872-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hohe Zentrifugation
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Schnappverschluss | |
0,1 mL | |
Autoklavierbar | |
Gelb | |
Zentrifugation | |
-80°bis 121 °C | |
Unsteril | |
Konisch |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
20.000 RCF | |
2 ml | |
Polypropylenharz | |
500 | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
Ja |