Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Kapazität (metrisch):
0,5 ml
1,5 ml
1,5 ml
1,7 mL
2 ml
2,0 ml
Art der Kappe:
Extra große befestigte Verschlusskappen
Mit befestigten Verschlüssen
Schnappverschluss
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hohe Zentrifugation
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schnappverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1,5 ml |
| Farbe | Orange |
| Material | Polypropylenharz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation |
| Anzahl pro Packung | 500 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80°bis 121 °C |
| Reinigungsnachweise | ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) |
| Mehr anzeigen |