Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16664012
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Kapazität (metrisch):
0,5 ml
1,5 ml
1,5 ml
1,7 mL
2 ml
2,0 mL
Art der Kappe:
Extra große befestigte Verschlusskappen
Mit befestigten Verschlüssen
Schnappverschluss
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16664012
Marke: Labcon 30468790009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
  • Mikrozentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hohe Zentrifugation
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Art der Kappe Mit befestigten Verschlüssen
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2,0 mL
Farbe Divers
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Verpackung 500/wiederverschließbarer Beutel, 10 Beutel/Karton
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
Sterilität Unsteril
Produktlinie SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Graduated Ja
Max. RZB 20.000 RZB