Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 17416773
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Kapazität (metrisch):
0,5 ml
1,5 ml
1,5 ml
1,7 mL
2 ml
2,0 ml
Art der Kappe:
Extra große befestigte Verschlusskappen
Mit befestigten Verschlüssen
Schnappverschluss
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17416773
Marke: Labcon 30468740009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
  • Mikrozentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hohe Zentrifugation
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Rot
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Anzahl pro Packung 500
Temperaturbereich (metrisch) -80°bis 121 °C
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Bodenform Konisch
Max. RZB 20.000 RCF
Graduierungen 0,1 mL