Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Mit seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
Marke:  Labcon 3012-874-000-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17436763
  • 40.20 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mikrozentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hohe Zentrifugation
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
0,1 mL
Autoklavierbar
Rot
Zentrifugation
-80°bis 121 °C
Unsteril
Konisch
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
20.000 RCF
1,5 ml
Polypropylenharz
500
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)