Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
115.00 € - 442.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
Länge (metrisch) | 100 mm |
Einwegprodukt | Ja |
Skala | Nein |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Material | Verpackungsmenge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Material | Verpackungsmenge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16644092
![]() |
Labcon
3516-800-000-9 |
Zwei Positionen | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 1.000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton | Naturfarben |
202.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16624092
![]() |
Labcon
3511-800-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 1.000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton | Naturfarben |
118.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16674092
![]() |
Labcon
3526-350-000-9 |
Nicht enthalten | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | Naturfarben |
154.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16634092
![]() |
Labcon
3515-800-000-9 |
Zwei Positionen | Polystyrol | 1.000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton | Durchsichtig |
251.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16614092
![]() |
Labcon
3510-800-000-9 |
Nicht enthalten | Polystyrol | 1.000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton | Durchsichtig |
115.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16654092
![]() |
Labcon
3525-350-000-9 |
Nicht enthalten | Polystyrol | 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | Durchsichtig |
190.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16604102
![]() |
Labcon
3529-355-000-9 |
Zwei Positionen | Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI | 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | Naturfarben |
385.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16684092
![]() |
Labcon
3526-355-000-9 |
Nicht enthalten | Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI | 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | Naturfarben |
192.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16624102
![]() |
Labcon
3536-335-000-9 |
Zwei Positionen | Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI | 25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton | Naturfarben |
180.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16694092
![]() |
Labcon
3528-355-000-9 |
Zwei Positionen | Steriles Polystyrol | 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | Durchsichtig |
442.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16664092
![]() |
Labcon
3525-355-000-9 |
Nicht enthalten | Steriles Polystyrol | 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | Durchsichtig |
229.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16614102
![]() |
Labcon
3535-335-000-9 |
Zwei Positionen | Steriles Polystyrol | 25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton | Durchsichtig |
260.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Culture tube
- For cell culture and general laboratory use
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Capacity: 14 mL
- Made in USA
Spezifikation
17 mm | |
100 mm | |
Nein | |
3,93 in. | |
SuperClear™ |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Ja | |
Kultur | |
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen | |
14 mL |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes