Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
For cell culture and general laboratory use
Marke:  Labcon 3525-355-000-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16664092
  • 229.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kulturröhrchen
  • Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
  • Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Fassungsvermögen: 14 mL
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
17 mm
Rundboden-Röhrchen
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Durchsichtig
Steriles Polystyrol
Nein
3,93 in.
125 Röhrchen/Beutel
SuperClear™
14 mL
Nein
1.500 RZB
Nicht autoklavierbar
Nicht enthalten
100 mm
Ja
Kultur
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
Steril
125
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes > Steriles Polystyrol; 125 Röhrchen pro Beutel/8 Beutel pro Karton; nicht im Lieferumfang enthalten