Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
Click to view available options
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Zwei Positionen
Material:
Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Polystyrol
Steriles Polystyrol
Verpackungsmenge:
1.000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton
25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Fassungsvermögen: 14 mL
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Max. RZB | 3000 RZB |
| Produkttyp | Rundboden-Röhrchen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Verschlusstyp | Zwei Positionen |
| Farbe | Naturfarben |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI |
| Mehr anzeigen |