Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
For cell culture and general laboratory use
Marke:  Labcon 3536-335-000-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16624102
  • 180.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kulturröhrchen
  • Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
  • Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Fassungsvermögen: 14 mL
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
3.000 RZB
Nicht autoklavierbar
Zwei Positionen
100 mm
Ja
Kultur
25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
Steril
25
17 mm
Rundboden-Röhrchen
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Naturfarben
Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI
Nein
3,93 in.
25 Röhrchen/Beutel
SuperClear™
14 mL
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes > Steriles Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI, 25 Röhrchen pro Beutel/20 Beutel pro Karton, zwei Positionen