Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16694092
Click to view available options
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Zwei Positionen
Material:
Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Polystyrol
Steriles Polystyrol
Verpackungsmenge:
1.000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton
25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16694092
Marke: Labcon 35283550009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For cell culture and general laboratory use
  • Kulturröhrchen
  • Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
  • Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Fassungsvermögen: 14 mL
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Max. RZB 1.500 RZB
Produkttyp Rundboden-Röhrchen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Verschlusstyp Zwei Positionen
Farbe Durchsichtig
Länge (metrisch) 100 mm
Material Steriles Polystyrol
Einwegprodukt Ja
Skala Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultur
Länge (angloamerikanisch) 3,93 in.
Verpackungsmenge 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton
Menge 125 Röhrchen/Beutel
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
Produktlinie SuperClear
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 14 mL
Großpackung 125