Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16684092
Click to view available options
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Zwei Positionen
Material:
Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Polystyrol
Steriles Polystyrol
Verpackungsmenge:
1.000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton
25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16684092
Marke: Labcon 35263550009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For cell culture and general laboratory use
  • Kulturröhrchen
  • Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
  • Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Fassungsvermögen: 14 mL
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Max. RZB 3000 RZB
Produkttyp Rundboden-Röhrchen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Verschlusstyp Nicht enthalten
Farbe Naturfarben
Länge (metrisch) 100 mm
Material Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI
Einwegprodukt Ja
Skala Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultur
Länge (angloamerikanisch) 3,93 in.
Verpackungsmenge 125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton
Menge 125 Röhrchen/Beutel
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
Produktlinie SuperClear
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 14 mL
Großpackung 125
Verschluss inklusive Nein