Learn More
Thermo Scientific™ Fraktionierungs-Kit subzelluläres Protein für kultivierte Zellen
Anreicherung von spezifischen Zytoplasma-, Membran-, kernlöslichen, Chromatin-gebundenen und Cytoskelettproteinen kultivierter Zellen in weniger als drei Stunden.
Marke: Thermo Scientific™ 78840
565.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Fraktionierungs-Kit für subzelluläre Proteine für Zellkulturen können Sie Proteine aus fünf verschiedenen Zellkompartimenten extrahieren und anreichern.
Das Kit gestattet die schrittweise Trennung und Extraktion von Zytoplasma-, Membran-, löslichen Kern-, Chromatin-gebundenen und zytoskelettalen Proteinen aus Säugetier-Zellkulturen. Die mit dem Fraktionierungs-Kit für subzelluläre Proteine für Zellkulturen erzielten Extrakte sind mit zahlreichen nachfolgenden Anwendungen kompatibel, darunter Western-Blot, Proteinassays, EMSA sowie Reportergen- und Enzymaktivität-Assays. Die Fraktionierung subzellulärer Proteine gestattet die Bewertung der Proteinlokalisation und Anreicherung von Proteinen aus spezifischen Zellkompartimenten. Im Lieferumfang des Thermo Scientific Subzellularen Proteinfraktinierungskit ist eine Kombination von Reagenzien für die schrittweise Lyse von Zellen enthalten; in weniger als drei Stunden werden funktionsfähige Zytoplasma-, Membran-, lösliche Kern-, Chromatin-gebundene und zytoskelettale Proteinen gewonnen. Extrakte aus den verschiedenen subzellulären Kompartimenten weisen in der Regel jeweils weniger als 15 % Kontamination zwischen den Fraktionen auf. Für die meisten Studien zur Proteinlokalisation und -verteilung ist dieser Reinheitsgrad ausreichend.Leistungsmerkmale:
Schnell – Extrahiert in unter drei Stunden funktionsfähige Zytoplasma-, Membran-, lösliche Zellkern-, Chromatin-gebundene und zytoskelettale Proteinfraktionen
Praktisch – Einfache Anwendung ohne Rückgriff auf Gradienten-Ultrazentrifugation
Komplett: – Gestattet die Gewinnung von Zytoplasma-, Membran-, löslichen Kern-, Chromatin-gebundenen und zytoskelettalen Proteinfraktionen mit nur einem Kit
Zellkulturen – Entwickelt und optimiert für die Verwendung mit Säugetierzellkulturen; für Gewebeproben gibt es das Fraktionierungskit für subzelluläre Proteine für Gewebe, Art.-Nr. . 87790
Kompatibel – Eignet sich für den Gebrauch in Kombination mit zahlreichen Downstream-Anwendungen, darunter Western-Blot, Proteinassays, EMSA sowie Reportergen- und Enzymaktivität-Assays.
Kleinvolumig –Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Fraktionierung von 50 Zellpellets zu je 20 μl, entsprechend einer Gesamtmenge von 2 g Zellpaste oder Gewebe
Lieferumfang:
Vier Extraktionspuffer, Mikrokokken-Nuklease, Calciumchlorid-Lösung und Protease-Inhibitor-Mix
Empfohlen für:
Extraktion und Anreicherung von Proteinen aus fünf verschiedenen Zellkompartimenten; Trennung und Profiling von Zytoplasma-, Zellkern-, Membran- und zytoskelettalen Proteinen, die aus derselben Zellprobe stammen; Untersuchung der Proteintranslokation
Spezifikation
Subzelluläres Proteinfraktionierungskit | |
Flüssig | |
Zelllysepuffer, Reinigungslösung, subzelluläre Fraktionierung | |
1 Kit |
Das Kit nach Erhalt bei -20 °C lagern, oder einzelne Komponenten wie oben angegeben lagern. Das Kit wird auf Trockeneis geliefert. | |
Lysepuffer | |
50 Proben |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Subcellular Protein Fractionation Kit for Cultured Cells
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen