Learn More
Thermo Scientific™ Mem-PER™ Extraktions-Kit für eukaryotisches Membran-Protein
Artikelnummer. 10658694 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
75 ml-Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10658694
Marke: Thermo Scientific™ 89826
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses einfache Reagenz-basierte Verfahren ermöglicht die Solubilisierung und Anreicherung hydrophober membranassoziierter Proteine im kleinen Maßstab.
Das Thermo Scientific™ Mem-PER Eukaryotic Membrane Protein Extraction Kit bietet ein einfaches Reagenzien-basiertes Verfahren, um hydrophobe, Membran-assoziierte Proteinen in kleinem Maßstab zu solubilisieren und anzureichern.
Es ist sehr mühsam und zeitaufwändig, Membranproteine mit herkömmlichen Methoden mittels Gradienttrennung und Ultrazentrifugation zu isolieren. Unter Rückgriff auf einfache Benchtop oder Mikrozentrifugen isoliert das Mem-PER Kit Membranproteine effektiv aus Zellkulturen und Geweben. Da hydrophobe Proteine drei oder weniger Transmembrandomänen haben, lassen sie sich mit dem Dreiphasensystem effektiv von den hydrophilen Proteinen (des Zytoplasmas) trennen. Mit dem Kit können integrale und periphere Membranproteine aus Säugerzellkulturen und Hefezellen sowie aus harten und weichen Säugergeweben extrahiert und selektiv angereichert werden.
Leistungsmerkmale:
  • Extraktion und Isolierung – Erzeugt nur minimale Kreuzkontamination (typischerweise <10 %) von hydrophilem Protein in die hydrophobe Proteinfraktion (Membran)
  • Zellen oder Gewebe – Extrahiert Proteine aus Säugetier- und Hefezellkulturen sowie aus Säugetiergewebe
  • Downstream-Kompatibilität – Analyse der Proteinextrakte mit SDS-PAGE, Western Blot, Immunpräzipitation und Protein-Assays
  • Schnell und einfach – Isolierung von Membranproteinen in ungefähr 1 h
  • Keine Spezialausrüstung erforderlich – Erfordert nur eine Tisch-Mikrozentrifuge, Röhrchen und Pipetten
Enthält:
Es sind drei Puffer und Detergenzlösungen erforderlich, damit die Reagenzien arbeiten können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Drei-Komponenten-Kit
Beschreibung Mem-PER Extraktionskit für eukaryotische Membranproteine
Enthält MEM-PER Reagenz C, 40 ml; Mem-PER Reagenz B, 25 ml; Mem-PER Reagenz A, 10 ml
Zielproteine Membranmaterial
Spenderquelle Säugetierzellkulturen, Hefezellkulturen, Tiergewebe
Ausreichend für 60 bis 80 Proben mit je 5 Mio. Zellen, 15 mg Hefezellpaste oder 20 mg Gewebe
Menge 75 ml-Kit