Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR-vorgepackte Gelfiltrations-Säulen
Für die reproduzierbare Proteinreinigung, Trennung von Polysaccariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und kleinen Plasmiden
Marke:  Cytiva 28-9356-04
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11330292
  • 865.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Unterstützt die präparative Trennung von Biomolekülen von bis zu 5 ml (für einen Säulen-Innendurchmesser von 16 mm) und 13 ml (für einen Säulen-Innendurchmesser von 26 mm).
  • Bietet maximale Rückgewinnung (Recovery) und minimale unspezifische Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität
  • Vorgepackte Säulen für die Verwendung mit AKTAdesign™ -Systemen oder anderen Systemen für Pumpchromatographie
  • Erhältlich in zwei verschiedenen vorgepackten Säulengrößen - 16 x 600 mm (120 ml) und 26 x 60 mm (320 ml)
  • Der Höchstdruck (über das gepackte Bett während des Betriebs) beträgt 1.5 Bar (22 psi)
Medien    
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 50 μm
  • Matrix: Allyldextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 11
  • pH-Stabilitäts-Reinigungsbereich: 2 bis 13
  • Chemische Stabilität: Alle gängigen Puffer, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 20 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Acetonitril (getestet bei 40 °C über einen Zeitraum von einer Woche), 0.5 M NaOH (nur zur ortsgebundenen Reinigung)
  • Druck-/Durchflussspezifikation: >125 Cm/h, 100 kPa, XK 50/30, Betthöhe 15 cm
Säule
  • Material (Betthalterung) Polymethyl-Methacrylat
HiPrep16/60Sephacryl S-400 HR-
  • Medium:
  • Fraktionierung [Mr] globulare Proteine: 2 x 104-8 x 106
  • Ausschlussgrenze [MR] (globulare Proteine): ≈9 x 106 (9000 kDa)
  • Fraktionierungsbereich [Mr] DNA-Ausschlussgrenze:    271 bp
  • Fraktionierungs [Mr]-Dextrane: 1 x 104-2 x 106
HiPrep16/60Sephacryl S-500 HR-
  • Medium:
  • Ausschlussgrenze für Dextrane: 100 x 106
  • Fraktionierungsbereich [Mr] DNA-Ausschlussgrenze: 1078 bp
  • Fraktionierungs [Mr]-Dextrane: 4 x 104-2 x 107
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jeweils
25 bis 75 μm
120 ml
1.6 cm
23.62 Zoll
Polypropylen
3 bis 11
Polysaccharide, Makromoleküle mit ausgedehnten Strukturen und sogar kleine Plasmide
< 0,5 ml/min
AKTA™-Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck bzw. Systeme für die Pumpchromatographie
Sephacryl HR vorverpackte Gelfiltrationssäule
Reproduzierbare Proteinreinigung, Trennung von Polysacchariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und kleinen Plasmiden
60 cm
1.5 Bar [0.15 MPa] (22 psi)
Allyl-Dextran und N,N'-Methylenbisacrylamid
4 bis 30 °C und 20 % Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol