Learn More
Thermo Scientific™ NE-PER™ Extraktionsreagenzien für nukleares und zytoplasmatisches Protein
Artikelnummer. 11865694 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
15 ml
75 mL
Packungsgröße:
1 Set
15 Milliliter
Artikelnummer. 11865694
Marke: Thermo Scientific™ 78833
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit diesem subzellulären Fraktionierungskit können Sie Zellen effizient lysieren und getrennte Zytoplasma- und Kernproteinfraktionen in weniger als 2 Stunden extrahieren.
Das Thermo Scientific™ NE-PER Kit für die Extraktion nukleärer und zytoplasmatischer Proteine ermöglicht die wirksame Zelllyse und separate Extraktion von zytoplasmatischen und nukleären Proteinfraktionen in weniger als 2 Stunden.
Das NE-PER Kit nutzt die Methode der Nukleinproteinextraktion durch einfache stufenweise Zelllyse und Isolierung von Nuklein- und Zytoplasma-Proteinfraktionen mithilfe von Zentrifugation. Mikrozentrifuge (Tischgerät), Röhrchen und Pipetten sind die einzigen erforderlichen Hilfsmittel. NE-PER Reagenzien gestatten die effiziente Solubilisierung und Trennung zytoplasmatischer und nuklearer Proteine mit minimalen Kreuzkontaminationen und Interferenzen seitens genomischer DNA und mRNA. Nach der Entsalzung und Verdünnung können die isolierten Proteine sowohl für Immunassays als auch für Protein-Interaktionsexperimente verwendet werden, darunter Gelshift-Assays (EMSA), Co-Immunopräzipitation (Co-IP) und Pulldown-Assays.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell – Gewinnung von nukleären und zytoplasmatischen Fraktionen in weniger als zwei Stunden
  • Bewährt – das NE-PER Kit wird in über 950 Fachveröffentlichungen erwähnt
  • Skalierbar – Kits in zwei Größen für die Extraktion aus Zellen und Geweben
  • Praktisch – einfache Anleitung, erfordert keine Ultrazentrifugation mit Gradienten
  • Kompatibel – Anwendung für Downstream-Assays, einschließlich Western-Blot, Gelshift-Assays, Proteinassays, Reportergen-Assays und Enzymaktivität-Assays
Im Lieferumfang enthalten:
Es sind zwei Kit-Größen erhältlich, die jeweils drei Puffer und Detergenzlösungen enthalten.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific LightShift Chemiluminescent EMSA Kit (TN 20148)
Lagerungsbedingungen:
Kit-Komponenten nach Erhalt bei 4 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Extraktionsreagenz für nukleares und zytoplasmatisches Protein
Inhalt und Lagerung Kit-Komponenten nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Form Flüssig
Produktlinie NE-PER
Puffer Lysepuffer
Reagenztyp Zelllysepuffer, Reinigungslösung, subzelluläre Fraktionierung
Menge 15 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Non-ionic Detergent,Salt