Learn More
Corning™ Stripette™ Papier/Plastik-eingewickelte serologische Einwegpipetten aus Polystyrol
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Einzeln in Kunststoff verpackte Corning™ Stripette™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol eignen sich optimal für sterile Gewebekulturanwendungen, insbesondere wenn Latexhandschuhe getragen werden, da ein Festhängen durch elektrostatische Aufladung vermieden wird.
Marke: Corning™ 4486
168.24 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Kunststoffverpackung ermöglicht ein einfaches Öffnen durch Durchstechen oder Abziehen.
- Durch die Farbcodierung auf dem Papier ist das Volumen leicht zu erkennen
- Verpackung aus Kunststoff erlaubt eine vollständige Sicht
- Die Kunststoffverpackung kann für aseptische Entnahme leicht durchstoßen und zurückgezogen werden
- Großpackungen sind ideal für große sterile und nicht sterile Anwendungen
- Die Reinraum-Version ist dreifach verpackt, sodass eine hohe Reinheit erreicht wird
- Farbcodierter Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus
- Steril, einzeln verpackt und zertifiziert nicht pyrogen und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit von ±2 % bei vollem Volumen
- Auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckte Chargennummer
- Kalibriert zur Abgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
- Durch bidirektionale Graduierungen können auf- oder absteigende Skalen verwendet werden
- Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml Stripette® Pipetten bieten ein erweitertes Arbeitsvolumen
- 100 ml Stripette® Pipetten ermöglichen einen sicheren und einfachen Flüssigkeitstransfer großer Probenvolumina und sind eine zuverlässige Alternative zu graduierten Zylindern und anderen Gefäßen zur Handhabung von Flüssigkeiten
- Die zylindrische tropffreie Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml reduziert ungewolltes Tropfen und sorgt für eine präzise Abgabe
- Die Größe 10 ml hat eine breite Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
Spezifikation
±2 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
10,9 in. | |
1000 | |
±2 % | |
Grün | |
27.7 cm | |
Ja |
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei | |
Steril | |
0.01 ml | |
0.2 ml | |
Rund | |
Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffverpackung | |
2 ml | |
Serologische Pipette |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25