Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
These tweezers made of 316L stainless steel are designed for use in laboratory, production and industrial environments. Tweezers make it easy to pick up intricate items, such as vials and tissues.
Marke:  Sampling Systems™ A596-100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17992102
  • 13.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Range of different convenient lengths
Spezifikation
Spezifikation
Gerade
Stainless Steel (316L)
Pinzetten
Unsteril
3.9 in.
100 mm
1 Tweezer/Cs.
Standard
Name des Produkts
Sampling Systems™ Straight Tweezers > Straight Tweezers; Length (Metric): 100 mm