Learn More
BINDER™ Light Module for Plants
LED plant light module consisting of 16 LED strip lights
Marke:  BINDER™ 8012-2439
Artikelnummer. 30238310
  • 5230.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
LED plant light module with 16 LED strip lights
Includes:
  • 3-channel controller
  • Fresh air pump
  • Independent power supply
Spezifikation
Spezifikation
KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600
Glass
Lighting
16 LED Strip Lights
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BINDER™ Light Module for Plants > LED Plant Light