Learn More
MP Biomedicals™ MP Magnetisches Gestell 24
Dieses Hilfsmittel dient zur schnellen und einfachen Extraktion von Nukleinsäuren mit einer magnetischen Methode. Es wird üblicherweise in Kombination mit MagBeads FastDNA™ Kits verwendet.
Marke: MP Biomedicals™ 116570413
522.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Magnet aus energiereichem Neodym
- Klein, robust und einfach zu handhaben
- Für schnelle und effiziente magnetische Trennungen
- Das Design ermöglicht das einfache Entfernen des Gestells vom Magneten
- Röhrchen können während des Extraktionsprozesses auf den Schüttler oder Vortex gegeben werden
- Gute Sichtbarkeit der Proben
- Bis zu 24 Röhrchen mit 1,5 oder 2 ml
Lagerung:
- Magnet:
- An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren
- Niemals > 50 °C verwenden.
- Röhrchengestell:
- Bei Raumtemperatur lagern
- Kann mit Röhrchen für eine begrenzte Zeit bei Temperaturen von bis zu -20 °C aufbewahrt werden
Reinigung:
- Eine der folgenden Lösungen verwenden:
- 70 % (v/v) Isopropylalkohol
- 1 % (v/v) Natriumhypochloritlösung (Bleichmittel)
- 0,1 N HCl-Lösung
Hinweise:
- Längere Exposition des Gestells gegenüber Wasser oder wässrigen Lösungen vermeiden
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
24 x 1,5 oder 2 ml-Röhrchen | |
Magnet an einem trockenen, kühlen Ort lagern, Gestell bei Raumtemperatur lagern | |
Für die Verwendung mit dem Magbeads FastDNA™ Kit, Röhrchen | |
Magnetisches Gestell |