Learn More
Isofenphos-Lösung, Honeywell Fluka™
100 μg/ml in Acetonitril, analytischer Standard, Referenzmaterial
Marke: Honeywell Fluka R1361-2ML
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
75-05-8, 25311-71-1 | |
2 ml | |
6 °C | |
Flüssig |
Glasflasche | |
82 °C | |
AKARIZIDE UND INSEKTIZIDE | |
Analysenstandard |