Learn More
Cytiva Sephadex™ G-25 Medien
Sephadex™ ist ein etabliertes Gelfiltrationsmedium im Bereich Entsalzung und Pufferaustausch bei industriellen Anwendungen. Cytiva Life Sciences™ Sephadex™ G-25-Medien zur schnellen Entsalzung, Entfernung von Kontaminanten und Transfektion in einen neuen Puffer in einem einzigen Schritt.
Marke: Cytiva 17-0034-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Etabliertes Medium für Entsalzung und Pufferaustausch
- Gelfiltrationsmedium
- Erhältlich in den Gütegraden grob, mittel, fein und superfein
- Alle Gütegrade erfüllen die Anforderungen an die Prozessskalierung der Chromatographie
- Erhältlich in Laborpackungen oder vorverpackten Säulen
Technische Daten:
- Funktions-pH-Bereich: 2 bis 13
- Bead-Volumen (in destilliertem Wasser): 4 bis 6 ml/g
- Fraktionierungsbereich Dextrane/globuläre Proteine: 1 × 102 bis 5 × 103/1 × 103 bis 5 × 103 Mr
- Max. Durchfluss/Betriebsdruck: Die Beads verhalten sich wie starre Kugeln, die dem Darcy'schen Gesetz entsprechen
Spezifikation
500g | |
87 bis 510 μm in nasser Form, >100 μm in trockener Form | |
Sephadex G-25 Medium | |
2,6cm | |
11,81 in. | |
>480 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 2, Betthöhe 30 cm, 2,6 cm Innendurchmesser | |
Quervernetztes Dextran |
> 480 cm/h | |
4 bis 6 ml/g in destilliertem Wasser | |
Feste kugelförmige Beads | |
Entsalzung und Pufferaustausch sowie Entfernen freier Markierungen in industriellen Anwendungen | |
30cm | |
2 bis13 | |
4 bis 30 °C, Trockenharze. Gebrauchte Harze 4 bis 8 °C in 20 % Ethanol oder 0,01 M NaOH |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sephadex™ G-25 Medien > Grob; Partikelgröße:87 bis 510 μm; 500g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur