Learn More
BINDER™ Pure Aqua Service Wasseraufbereitungssystem
Zur Verwendung mit: Serie KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF, KBF-S, MKF, MKFT
Marke: BINDER™ 8012-0759
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für: KBF-S 720, MKF 240, KBF LQC 240, KBF P 720, KBF-S 240, KBF P 240, KBWF 720, MKFT 720, MKFT 240, MKFT 115, MKF 56, MKF 720, KBF LQC 720, KBF 720, KBWF 240, MKF 115, KMF 720, KMF 240, KMF 115, KBF 1020, KBF 240, KBF 115
Spezifikation
BINDER PURE AQUA SERVICE - System zur Vorbereitung oder vollständigen Entsalzung von Leitungswasser,Komplettset mit REINER AQUA 300 Einweg-Kartusche, Messgerät und allen erforderlichen Anschlussteilen | |
BINDER Kammern Serie KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF, KBF-S, MKF, MKFT | |
Kunststoff | |
Wasserversorgung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Pure Aqua Service Wasseraufbereitungssystem > Im Lieferumfang enthalten:Einweg-Kassette, Schläuche und Messgerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur