Learn More
Corning™ PYREX™ 99449 Zellkulturröhrchen, Borosilikatglas, Rundboden
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus Borosilikatglas eignet sich für den Einsatz mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich reagieren. Corning™ Pyrex™ Rundboden-Kulturröhrchen mit Schraubgewinde sind für Gewebekulturen sowie für allgemeine bakteriologische Untersuchungen vorgesehen.
67.52 € - 884.00 €
Spezifikation
Ausführungsart Gewindehals
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Keine
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11992298
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
99449-16X
15 ml 125 mm
351.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13013083
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
99449-16X
15 ml 125 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10406843
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
99449-16X
15 ml 125 mm
482.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10633004
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
99449-13
7,5 ml 100 mm
443.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11962298
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
99449-13
7,5 ml 100 mm
281.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13093073
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
99449-13
7,5 ml 100 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10170163
View Documents
Corning™
99449-16
11.5 ml 100 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13003083
GREENER_CHOICE
View accessory products View Documents
Corning™
99449-16
11.5 ml 100 mm
117.00 €
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Add to basket
10631854
GREENER_CHOICE
View accessory products View Documents
Corning™
99449-20
24 ml 125 mm
346.97 €
500 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11329263
View Documents
Corning™
99449-20
24 ml 125 mm
884.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10776503
GREENER_CHOICE
View accessory products View Documents
Corning™
99449-20X
30 ml 150 mm
395.48 €
500 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11349263
View Documents
Corning™
99449-20X
30 ml 150 mm
470.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
10745763
GREENER_CHOICE
View Documents
Corning™
99449-16XX
19 ml 150 mm
509.68 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
13023083
GREENER_CHOICE
View Documents
Corning™
99449-16XX
19 ml 150 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11912308
View Documents
Corning™
99449-16XX
19 ml 150 mm
377.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Kann zuverlässig in allen Assay-Verfahren von der Zell- bis zur chemischen Analyse eingesetzt werden
  • Bestehend aus chemisch inertem Pyrex® Borosilikatglas
  • Einheitliche Boden- und Wanddicke reduzieren das Bruchrisiko durch plötzliche Temperaturwechsel und vermeidet ein Verziehen und Biegen
  • Phenolschraubverschlüsse sind mit PTFE-Einlage für die autoklave Sterilisation oder Gummieinlage für die Heißluftsterilisation (separat) lieferbar
  • Geliefert in praktischen Regalpackungsmengen
Specifications
Specifications
Gewindehals
Ja
Keine
Unsteril
Nein
Borosilikatglas
Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Großpackung
Autoklavierbar
Kulturröhrchen