Learn More
Corning™ PYREX™ 99449 Zellkulturröhrchen, Borosilikatglas, Rundboden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10745763 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7,5 ml
11.5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10745763
Marke: Corning™ 9944916XX
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas eignet sich für den Einsatz mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich reagieren. Corning™ Pyrex™ Rundboden-Kulturröhrchen mit Schraubgewinde sind für Gewebekulturen sowie für allgemeine bakteriologische Untersuchungen vorgesehen.
  • Kann zuverlässig in allen Assay-Verfahren von der Zell- bis zur chemischen Analyse eingesetzt werden
  • Bestehend aus chemisch inertem Pyrex® Borosilikatglas
  • Einheitliche Boden- und Wanddicke reduzieren das Bruchrisiko durch plötzliche Temperaturwechsel und vermeidet ein Verziehen und Biegen
  • Phenolschraubverschlüsse sind mit PTFE-Einlage für die autoklave Sterilisation oder Gummieinlage für die Heißluftsterilisation (separat) lieferbar
  • Geliefert in praktischen Regalpackungsmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Gewindehals
Kapazität (metrisch) 19 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Keine
Verpackung Großpackung
Eingefasst Nein
Gewindegröße 15-415
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Ohne Kappe
Produkttyp Kulturröhrchen