Learn More
Corning™ PYREX™ 99449 Zellkulturröhrchen, Borosilikatglas, Rundboden
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7,5 ml
11.5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Description
- Kann zuverlässig in allen Assay-Verfahren von der Zell- bis zur chemischen Analyse eingesetzt werden
- Bestehend aus chemisch inertem Pyrex® Borosilikatglas
- Einheitliche Boden- und Wanddicke reduzieren das Bruchrisiko durch plötzliche Temperaturwechsel und vermeidet ein Verziehen und Biegen
- Phenolschraubverschlüsse sind mit PTFE-Einlage für die autoklave Sterilisation oder Gummieinlage für die Heißluftsterilisation (separat) lieferbar
- Geliefert in praktischen Regalpackungsmengen
Specifications
Specifications
| Ausführungsart | Gewindehals |
| Kapazität (metrisch) | 19 ml |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen |
| Markertyp | Keine |
| Verpackung | Großpackung |
| Eingefasst | Nein |
| Gewindegröße | 15-415 |
| Show More |