Learn More
Corning™ PYREX™ 99449 Zellkulturröhrchen, Borosilikatglas, Rundboden
Die Konstruktion aus Borosilikatglas eignet sich für den Einsatz mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich reagieren. Corning™ Pyrex™ Rundboden-Kulturröhrchen mit Schraubgewinde sind für Gewebekulturen sowie für allgemeine bakteriologische Untersuchungen vorgesehen.
Marke:  Corning™ 99449-16X
255.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11992298
  • 351.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann zuverlässig in allen Assay-Verfahren von der Zell- bis zur chemischen Analyse eingesetzt werden
  • Bestehend aus chemisch inertem Pyrex® Borosilikatglas
  • Einheitliche Boden- und Wanddicke reduzieren das Bruchrisiko durch plötzliche Temperaturwechsel und vermeidet ein Verziehen und Biegen
  • Phenolschraubverschlüsse sind mit PTFE-Einlage für die autoklave Sterilisation oder Gummieinlage für die Heißluftsterilisation (separat) lieferbar
  • Geliefert in praktischen Regalpackungsmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gewindehals
125 mm
Ja
Keine
15-415
Autoklavierbar
16 mm
Kulturröhrchen
15 ml
Borosilikatglas
Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Großpackung
Unsteril
Nein
Ohne Kappe