Learn More
Corning™ PYREX™ 99449 Zellkulturröhrchen, Borosilikatglas, Rundboden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10633004 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7,5 ml
11.5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10633004
Marke: Corning™ 9944913
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas eignet sich für den Einsatz mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich reagieren. Corning™ Pyrex™ Rundboden-Kulturröhrchen mit Schraubgewinde sind für Gewebekulturen sowie für allgemeine bakteriologische Untersuchungen vorgesehen.
Ein Rundboden-Röhrchen ohne Beschriftungsfläche. Die Röhrchen sind hergestellt aus Borosilikatglas und ohne Deckel erhältlich.
Verschlüsse siehe Bestellnr. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ausführungsart Gewindehals
Kapazität (metrisch) 7,5 ml
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Markertyp Keine
Verpackung Großpackung
Gewindegröße 13-415
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Verschlusstyp Ohne
Produkttyp Kulturröhrchen