Learn More
Corning™ PYREX™ 99449 Zellkulturröhrchen, Borosilikatglas, Rundboden
Die Konstruktion aus Borosilikatglas eignet sich für den Einsatz mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich reagieren. Corning™ Pyrex™ Rundboden-Kulturröhrchen mit Schraubgewinde sind für Gewebekulturen sowie für allgemeine bakteriologische Untersuchungen vorgesehen.
Marke: Corning™ 99449-20
642.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein Rundboden-Röhrchen ohne Beschriftungsfläche. Die Röhrchen sind hergestellt aus Borosilikatglas und ohne Deckel erhältlich.
Verschlüsse siehe Bestellnr. 99999.
Spezifikation
Gewindehals | |
125 mm | |
Ja | |
Keine | |
18-415 | |
Autoklavierbar | |
20 mm | |
Kulturröhrchen |
24 ml | |
Borosilikatglas | |
Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen | |
Großpackung | |
Unsteril | |
Nein | |
Ohne Kappe |