Learn More
Thermo Scientific™ Sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme
GREENER_CHOICE
Steigern Sie die Pipettierleistung mit diesen sterilen Pipettenspitzen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten.
Marke:  Thermo Scientific™ 918-011
1273.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24289" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11721263
  • 1340.00 € / 4800 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid Handling-Systeme gewährleisten dank strenger 15-stufiger Qualitätskontrolle eine besonders hohe Pipettierleistung und eine zuverlässige Funktion. Diese Automationsspitzen stehen für höchste Präzision, außerordentliche Linearität und geringe Variationskoeffizienten. Die Pipettenspitzen werden auf den jeweiligen Workstations validiert, für die sie entwickelt wurden.
Merkmale:
  • Erhältlich mit Thermo Scientific™ ART™ Filtertechnologie, geringer Retention und erweiterter Länge
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Extralange Pipettenspitzen sind kompatibel mit 96-, 384- und 1.536-Deepwell-Mikrotiterplatten
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 μl
Steril
Racks
50 x 96 Spitzen
ART, Beckman
Gefiltert
Schwarz
Leitfähig
Beckman Coulter™ Liquid-Handling-Systeme
Steril & PCR-fähig
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterile Pipettenspitzen für Beckman™ Liquid-Handling-Systeme > 20 μl; mit ART-Filter; Zur Verwendung mit Beckman Biomek mit Span-8 Head Workstations; 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.