Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ selbstklebende Abfallbeutel
Einmal-Abfallbeutel zur Wandbefestigung schaffen Platz auf dem Labortisch oder unter dem Abzug. Bel Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ selbstklebende Abfallbeutel können an Schränke und andere Oberflächen gehängt werden.
Marke: Bel-Art™ F13174-1008
19.82 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefolie über die Oberseite und ab hängen Sie es in der Nähe Ihres Arbeitsbereichs auf
- Die Rückseite ist länger als die Vorderseite und lässt sich leicht öffnen
- Polyethylen mit hohem Molekulargewicht und hoher Dichte (HMHD); Dampf-autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Das maximale Gewicht des Inhalts darf 1,36 kg (3 lb) nicht überschreiten.
Spezifikation
Labor-Entsorgungsbeutel | |
0.5 gal. | |
Zip Tie | |
Ja | |
General Trash | |
HDPE | |
0.025 mm | |
25.4 x 20.32 cm | |
25,4 cm | |
20,32 cm |
Autoclavable | |
2 L | |
Weiß | |
Cleanware | |
Selbstklebender Haftstreifen | |
Non-sterile | |
1 mil | |
10 in. | |
8 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30