Learn More
Quickfit™ Zweihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
Marke:  Quickfit FR100/3S/1A
27.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12478966
  • 42.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
  • Ausgestattet mit zwei Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas - Ein vertikaler Mittelhals - Ein abgewinkelter Seitenhals
  • Durch den Seitenhals können Gaseinlassröhrchen und Thermometer etc. in den Kolben eingeführt werden
  • Hergestellt aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
110 mm
24/29 (Mitte), 14/23 (Seite)
Borosilikatglas
2
Rund
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    45
    Stunden
    20
    Minuten
    55
    Sekunden
    7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Zweihals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen: 100 ml; Buchse: 24/29 (Mitte), 14/23 (Seite)