Learn More
Quickfit™ Zweihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Schliffverbindung:
14/23 (Mitte), 14/23 (Seite)
24/29 (Mitte), 14/23 (Seite)
24/29 (Mitte), 19/26 (Seite)
34/35 (Mitte), 19/26 (Seite)
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen bietet hohe Beständigkeit gegen Thermoschock und aggressive Chemikalien.
- Ausgestattet mit zwei Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas - Ein vertikaler Mittelhals - Ein abgewinkelter Seitenhals
- Durch den Seitenhals können Gaseinlassröhrchen und Thermometer etc. in den Kolben eingeführt werden
- Hergestellt aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Anzahl pro Karton | 2 |
| Schliffverbindung | 24/29 (Mitte), 14/23 (Seite) |
| Bodenform | Rund |